Läs mer
2,4-dimetylanilin-d9, TRC
Produktkod. 30452176
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30452176 50 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30452176 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCX74969350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethylaniline-d9
CAS 1020654-44-7
Molekylformel C8H2D9N
Kvantitet 50 mg
Synonym 4,6-Di(methyl-d3)benzen-2,3,5-d3-amine
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D
LEDER [2H]C1=C(C(C([2H])([2H])[2H])=C(C(C([2H])([2H])[2H])=C1[2H])[2H])N
Molekylvikt (g/mol) 130.24
Formel vikt 130.1456