Läs mer
2,4-dimetylbensaldehyd, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11467616
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467616 5 g 5g
11477616 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11467616 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14655.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 15764-16-6 | C9H10O | 134.178 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15764-16-6
Molekylformel C9H10O
Molekylvikt (g/mol) 134.178
MDL-nummer MFCD00003340
InChI-nyckel GISVICWQYMUPJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl benzaldehyde, 2,4-xylylaldehyde, 2,4-dimethylbenzenecarboxaldehyde, unii-i06yu18h4a, 1-formyl-2,4-dimethylbenzene, 2,4-dimethyl-benzaldehyde, m-xylylaldehyde, fema no. 3427, 2,4-trimethyl benzaldehyde
PubChem CID 61814
IUPAC-namn 2,4-dimetylbensaldehyd
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)C=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethylbenzaldehyde
Smältpunkt -9°C
Densitet 1.02
Kokpunkt 215°C to 216°C
Flampunkt 88°C (190°F)
Odör Almond-like
Brytningsindex 1.549
Kvantitet 5 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 134.18
Procent renhet ≥90%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.