Läs mer
2,4-Dimethylbenzaldehyde, 99%
Produktkod. 10656924 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10656924
Brand: Thermo Scientific Acros 165791000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 15764-16-6 | C9H10O | 134.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15764-16-6
Molekylformel C9H10O
Molekylvikt (g/mol) 134.18
MDL-nummer MFCD00003340
InChI-nyckel GISVICWQYMUPJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl benzaldehyde, 2,4-xylylaldehyde, 2,4-dimethylbenzenecarboxaldehyde, unii-i06yu18h4a, 1-formyl-2,4-dimethylbenzene, 2,4-dimethyl-benzaldehyde, m-xylylaldehyde, fema no. 3427, 2,4-trimethyl benzaldehyde
PubChem CID 61814
IUPAC-namn 2,4-dimetylbensaldehyd
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)C=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dimethylbenzaldehyde
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -9°C
Färg Färglös
Densitet 0.9600g/mL, 0.96
Kokpunkt 102.4°C to 103°C (14.0 mmHg)
Flampunkt 88°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2C6H3CHO
Brytningsindex 1.5482 to 1.5502
Kvantitet 100 g
Beilstein 07, IV, 706
Formel vikt 134.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.