Läs mer
2,4-Dimethylbenzenesulfonyl chloride, 98%
Produktkod. 11489450
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489450 5 g 5g
11479450 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11489450 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50301.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 609-60-9 | C8H9ClO2S | 204.67 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 609-60-9
Molekylformel C8H9ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 204.67
MDL-nummer MFCD00156143
InChI-nyckel FREOGXBZEAMJQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4-dimethylphenyl chlorosulfone, 2,4-dimethylbenzenesulfonylchloride, acmc-1avoq, ksc355s4b, tos-bb-1127, 2,4-dimethylphenylsulfonyl chloride, 2,4-dimethyl benzene sulfonyl chloride
PubChem CID 69109
LEDER CC1=CC=C(C(C)=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 32°C to 33°C
Kvantitet 5 g
Odör Acrid
Brytningsindex 1.555
UN-nummer UN3261
IUPAC-namn 2,4-dimetylbensensulfonylklorid
Formel vikt 204.68
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.