Läs mer
2,4-Dimethylbenzenesulfonyl chloride, 98%
Produktkod. p-7033232
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11479450
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50301.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 609-60-9 | C8H9ClO2S | 204.67 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 609-60-9
Molekylformel C8H9ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 204.67
MDL-nummer MFCD00156143
InChI-nyckel FREOGXBZEAMJQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4-dimethylphenyl chlorosulfone, 2,4-dimethylbenzenesulfonylchloride, acmc-1avoq, ksc355s4b, tos-bb-1127, 2,4-dimethylphenylsulfonyl chloride, 2,4-dimethyl benzene sulfonyl chloride
PubChem CID 69109
LEDER CC1=CC=C(C(C)=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 32°C to 33°C
Kvantitet 1 g
Odör Acrid
Brytningsindex 1.555
UN-nummer UN3261
IUPAC-namn 2,4-dimetylbensen-l-sulfonylklorid
Formel vikt 204.68
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.