Läs mer
2,4-Dimethylbenzenesulfonyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dimethylbenzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 609-60-9 |
| Molekylformel | C8H9ClO2S |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2,4-Xylenesulfonyl Chloride, 2,4-Dimethylphenylsulfonyl Chloride, 3,5-Dimethylbenzene-2-sulfonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9ClO2S/c1-6-3-4-8(7(2)5-6)12(9,10)11/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | O=S(C1=C(C)C=C(C)C=C1)(Cl)=O |
| IUPAC-namn | 2,4-dimethylbenzenesulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.67 |
| Formel vikt | 204 |