Läs mer
2,4-dimetylbensoesyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11463254
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11463254 50 g 50g
11453254 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11463254 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10589.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 611-01-8 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 611-01-8
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.18
MDL-nummer MFCD00002480
InChI-nyckel BKYWPNROPGQIFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,4-dimethyl, 4-carboxy-1,3-dimethylbenzene, 2,4-dimethyl benzoic acid, m-xylene-4-carboxylic acid, 2,4-dimethyl-benzoic acid, 2,4-dimethylbenzoicacid, m-xylylic acid, pubchem15441, 2,4 dimethylbenzoic acid, benzoic acid,4-dimethyl
PubChem CID 11897
ChEBI CHEBI:64811
IUPAC-namn 2,4-dimetylbensoesyra
LEDER CC1=CC=C(C(O)=O)C(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethylbenzoic acid
Smältpunkt 124°C to 126°C
Kvantitet 50 g
Odör Odorless
Beilstein 971589
Kokpunkt 267°C (727 mmHg)
Formel vikt 150.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.