Läs mer
2,4-Dimethylbenzyl alcohol, 90%, ACROS Organics™
Produktkod. 10211932 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10211932 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10211932 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 182810010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dimethylbenzyl alcohol
Namnnotering 90%
CAS 16308-92-2
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H12O
Linjär formel (CH3)2C6H3CH2OH
Brytningsindex 1.5330 to 1.5370 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD00004624
Kvantitet 1 g
Synonym 2,4-dimethylbenzyl alcohol, 2,4-dimethylphenyl methanol, benzenemethanol, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-phenyl-methanol, benzyl alcohol, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethylbenzylalcohol, acmc-20aoca, benzenemethanol,2,4-dimethyl, 2,4-dimethylphenyl methanol #
InChI-nyckel QUIMJTKRVOBTQN-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)CO)C
IUPAC-namn (2,4-dimethylphenyl)methanol
Molekylvikt (g/mol) 136.194
PubChem CID 27809
Formel vikt 136.19
Procent renhet ≥88%
Fysisk form Liquid After Melting