Läs mer
2,4-dimetylbensylamin, 98 %
Produktkod. 10394302 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10394302 1 g Glasflaska 1g
10405475 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10394302 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 365530010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 94-98-4 | C9H14N | 136,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94-98-4
Molekylformel C9H14N
Molekylvikt (g/mol) 136.22
MDL-nummer MFCD00025575
InChI-nyckel GBSUVYGVEQDZPG-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2,4-dimethylbenzylamine, 2,4-dimethylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,4-dimethyl, benzylamine, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethylbenzenemethanamine, omega-amino-psi-cumene, 1-2,4-dimethylphenyl methanamine, omega-amino-1,2,4-trimethylbenzene, rarechem al bw 0350, timtec-bb sbb005795
PubChem CID 66761
IUPAC-namn (2,4-dimetylfenyl)metanamin
LEDER CC1=CC=C(C[NH3+])C(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dimethylbenzylamine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Kokpunkt 218°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2C6H3CH2NH2
Brytningsindex 1.5360 to 1.539
Kvantitet 1 g
Formel vikt 135.21
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4-Dimethylbenzylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.