Learn More
2,4-dimetylbensylamin, 98 %
Artikelnummer. 10405475 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Packungsgröße:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Förpackning Packungsgröße
10405475 5 g Glasflaska 5g
10394302 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10405475 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 365530050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 94-98-4 | C9H14N | 136,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-98-4
Molekylformel C9H14N
Molekylvikt (g/mol) 136.22
MDL-nummer MFCD00025575
InChI-nyckel GBSUVYGVEQDZPG-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2,4-dimethylbenzylamine, 2,4-dimethylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,4-dimethyl, benzylamine, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethylbenzenemethanamine, omega-amino-psi-cumene, 1-2,4-dimethylphenyl methanamine, omega-amino-1,2,4-trimethylbenzene, rarechem al bw 0350, timtec-bb sbb005795
PubChem CID 66761
IUPAC-namn (2,4-dimetylfenyl)metanamin
LEDER CC1=CC=C(C[NH3+])C(C)=C1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dimethylbenzylamine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Kokpunkt 218 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2C6H3CH2NH2
Brytningsindex 1,5360 till 1,539
Kvantitet 5 g
Formel vikt 135.21
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dimethylbenzylamine
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Sicherheitshinweis
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.