Läs mer
2,4-Dimethyldecane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dimethyldecane |
| CAS | 2801-84-5 |
| Molekylformel | C12 H26 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H26/c1-5-6-7-8-9-12(4)10-11(2)3/h11-12H,5-10H2,1-4H3 |
| LEDER | CCCCCCC(C)CC(C)C |
| IUPAC-namn | 2,4-dimethyldecane |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.335 |
| Formel vikt | 170.203 |