Läs mer
2,4-dimetylhexan, Thermo Scientific™
Produktkod. 17595585 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
25 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17595585 25 mL
17575585 1 mL
17585585 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 17595585 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469280250
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Kemiska identifierare
CAS 589-43-5
Molekylformel C8H18
Molekylvikt (g/mol) 114.23
MDL-nummer 00039929
InChI-nyckel HDGQICNBXPAKLR-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn 2,4-dimetylhexan
LEDER CCC(C)CC(C)C
Specifikationer
Alfa vektor DIMETHYLHEXANE
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethylhexane
Smältpunkt 108°C to 109°C
Färg Klar färglös till nästan färglös
Flampunkt 10°C
Infrarött spektrum Conforms
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
Kvantitet 25 mL
Löslighetsinformation In water: (20°C) almost insoluble
Fysisk form Vätska