Läs mer
2,4-Dimethylpentane, 98+%
Produktkod. 11362216
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362216 2 g 2g
11372216 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11362216 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03570.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 108-08-7 | C7H16 | 100.205 g/mol
Det används inte bara för att syntetisera WeiNiGuan, utan används också i bindemedels- och beläggningsindustrin. Den används för att syntetisera hartsfiber. Det används också som mellanprodukter och lim i oljedroppskoaguleringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Det används inte bara för att syntetisera WeiNiGuan, utan används också i bindemedels- och beläggningsindustrin. Den används för att syntetisera hartsfiber. Det används också som mellanprodukter och lim i oljedroppskoaguleringsmedel.
Löslighet
Löslig i aceton, bensen, kloroform, alkohol och eter.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-08-7
Molekylformel C7H16
Molekylvikt (g/mol) 100.205
MDL-nummer MFCD00008945
InChI-nyckel BZHMBWZPUJHVEE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7907
IUPAC-namn 2,4-dimetylpentan
LEDER CC(C)CC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethylpentane
Smältpunkt ∼-123°C
Kokpunkt 79°C to 80°C
Flampunkt −12°C (10°F)
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN1206
Beilstein 1696855
Synonym pentane, 2,4-dimethyl, unii-4jt8q9qohi, diisopropylmethane, 4jt8q9qohi, 2,4-dimethylpentane, standard for gc, dimethylpentane, heptan und isomere, 2,4-dimethyl-pentan, pentane,2,4-dimethyl, 2,4-dimethylpentane
Formel vikt 100.21
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.