Läs mer
2,4-Dimethylphenol, 99%
Produktkod. 10540004 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10540004 500 g Glasflaska 500g
10314222 5 g Glasflaska 5g
10381681 25 g Glasflaska 25g
10177420 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10540004 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 408455000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 105-67-9 | C8H10O | 122.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-67-9
Molekylformel C8H10O
Molekylvikt (g/mol) 122.17
MDL-nummer MFCD00002233
InChI-nyckel KUFFULVDNCHOFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-xylenol, phenol, 2,4-dimethyl, gallex, 4,6-dimethylphenol, 1-hydroxy-2,4-dimethylbenzene, 4-hydroxy-1,3-dimethylbenzene, rcra waste number u101, 2,4-dimethyl phenol, caswell no. 907a, lysol brand disinfectant
PubChem CID 7771
ChEBI CHEBI:34241
IUPAC-namn 2,4-dimetylfenol
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dimethylphenol
Smältpunkt 21.0°C to 23.0°C
CAS Min % 98.5
Färg Färglös till gul
CAS Max % 100.0
Densitet 1.0270g/mL, 1.027
Kvantitet 500 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.5375 to 1.5405
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Linjär formel (CH3)2C6H3OH
Beilstein 06, 486
Merck Index 15, 10279
Kokpunkt 211.0°C
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.5% (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,chloroform,ether,benz,ene,soluble in naoh solutions
Formel vikt 122.17
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.