Läs mer
2,4-Dimethylphenol-d9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dimethylphenol-d9 |
| CAS | 110599-12-7 |
| Molekylformel | C8HD9O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2,4-Xylenol-d9, 1-Hydroxy-2,4-dimethylbenzene-d9, 2,4-DMP-d9, 4,6-Dimethylphenol-d9, 4-Hydroxy-1,3-dimethylbenzene-d9, NSC 3829-d9, m-Xylenol -d9 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5,9H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]C1=C(C([2H])([2H])[2H])C(O)=C([2H])C([2H])=C1C([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.22 |