Läs mer
2,4-dimetylfenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dimethylphenol |
| CAS | 105-67-9 |
| Molekylformel | C8 H10 O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Phenol, 2,4-dimethyl-, 2,4-Xylenol (8CI), 2,4-Dimethylphenol, 1-Hydroxy-2,4-dimethylbenzene, 2,4-DMP, 4,6-Dimethylphenol, 4-Hydroxy-1,3-dimethylbenzene, NSC 3829, m-Xylenol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5,9H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1ccc(O)c(C)c1 |
| IUPAC-namn | 2,4-dimetylfenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.16 |
| Formel vikt | 122.0732 |