Läs mer
2,4-Dimethylphenyl isocyanate, 98+%
Produktkod. 11307576
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307576 1 g 1g
11317576 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11307576 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11126.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 51163-29-2 | C9H9NO | 147.177 g/mol
2,4-dimetylfenylisocyanat används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2,4-dimetylfenylisocyanat används som en farmaceutisk
mellanprodukt.
Löslighet Hydrolyserar i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten/fukt, värme, alkoholer och aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51163-29-2
Molekylformel C9H9NO
Molekylvikt (g/mol) 147.177
MDL-nummer MFCD00013853
InChI-nyckel QUOBVYPFBJUOAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylphenyl isocyanate, 2,4-dimethylphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-2,4-dimethyl, 2,4-dimethylbenzenisocyanate, acmc-20aoc8, 1-isocyanato-2,4-dimethyl-benzene
PubChem CID 5207585
IUPAC-namn 1-isocyanato-2,4-dimetylbensen
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)N=C=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethylphenyl isocyanate
Densitet 1.041
Kvantitet 1 g
Brytningsindex 1.535
UN-nummer UN2206
Beilstein 386756
Kokpunkt 114°C to 115°C (2 mmHg)
Löslighetsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vikt 147.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.