Learn More
2,4-Dimethylphenyl isocyanate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045551
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
51163-29-2
C9H9NO
147.177
MFCD00013853
QUOBVYPFBJUOAJ-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethylphenyl isocyanate, 2,4-dimethylphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-2,4-dimethyl, 2,4-dimethylbenzenisocyanate, acmc-20aoc8, 1-isocyanato-2,4-dimethyl-benzene
5207585
1-isocyanato-2,4-dimethylbenzene
CC1=CC(=C(C=C1)N=C=O)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
51163-29-2
C9H9NO
147.177
MFCD00013853
QUOBVYPFBJUOAJ-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethylphenyl isocyanate, 2,4-dimethylphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-2,4-dimethyl, 2,4-dimethylbenzenisocyanate, acmc-20aoc8, 1-isocyanato-2,4-dimethyl-benzene
5207585
1-isocyanato-2,4-dimethylbenzene
CC1=CC(=C(C=C1)N=C=O)C
2,4-Dimethylphenyl isocyanate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,4-Dimethylphenyl isocyanate is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Hydrolyzes in water.
Notes
Moisture sensitive. Store away from strong oxidizing agents, water/ moisture, heat, alcohols and amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Density 1.041
Boiling Point 114°C to 115°C (2 mmHg)
Quantity 1 g
Refractive Index 1.535
UN Number UN2206
Beilstein 386756
Solubility Information Hydrolyzes in water.
Formula Weight 147.18
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material 2,4-Dimethylphenyl isocyanate