Läs mer
2,4-dimetylfenylmagnesiumbromid, 0,5 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific™
Produktkod. 15470806
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15470806 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15470806 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54134.AE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Tillämpningar Det är en viktig råvara och mellanprodukt som
används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Lagra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethylphenylmagnesium bromide
CAS 34589-46-3
Molekylformel C8H9BrMg
MDL-nummer MFCD01311493
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2924
Känslighet Luft- och fuktkänslig; Kan bilda en utfällning
Synonym 2,4-dimethylphenylmagnesium bromide, 2,4-dimethylphenylmagnesium bromide solution, hpgwkalajlxsdh-uhfffaoysa-m, 2,4-dimethylphenylmagne-sium bromide, 2,4-dimethylphenyl magnesium bromide, magnesium,1,3-dimethylbenzene-6-ide,bromide, 2,4-dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, 2,4-dimethylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 2,4-dimethylphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
InChI-nyckel HPGWKALAJLXSDH-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC1=CC=C([Mg]Br)C(C)=C1
IUPAC-namn magnesium;1,3-dimetylbensen-6-id;bromid
Molekylvikt (g/mol) 209.37
PubChem CID 13637491
Formel vikt 209.37
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.5M in 2-MeTHF