Läs mer
2,4-Dimetylpyrrol, TRC
Produktkod. 30382114
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30382114 5 g
1 options
Produktkod. 30382114 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4791005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethylpyrrole
CAS 625-82-1
Molekylformel C6 H9 N
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H9N/c1-5-3-6(2)7-4-5/h3-4,7H,1-2H3
LEDER Cc1c[nH]c(C)c1
IUPAC-namn 2,4-dimetyl-1H-pyrrol
Molekylvikt (g/mol) 95.14
Formel vikt 95.0735