Läs mer
2,4-Dimethylstyrene, 97%, stabilized
Produktkod. 10499052 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10499052 5 g Glasflaska 5g
15234694 25 g Glass bottle 25g
15244694 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10499052 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 271150050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2234-20-0 | C10H12 | 132.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2234-20-0
Molekylformel C10H12
Molekylvikt (g/mol) 132.21
MDL-nummer MFCD00014937
InChI-nyckel OEVVKKAVYQFQNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylstyrene, 4-vinyl-m-xylene, styrene, 2,4-dimethyl, 1,3-dimethyl-4-vinylbenzene, 1-vinyl-2,4-dimethylbenzene, 1,3-dimethyl-4-ethenylbenzene, benzene, 1-ethenyl-2,4-dimethyl, unii-543es1o25e, styrene,4-dimethyl, acmc-1cb1s
PubChem CID 16694
IUPAC-namn 1-etenyl-2,4-dimetylbensen
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)C=C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dimethylstyrene
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -64.0°C
Densitet 0.9060g/mL, 0.906
Kokpunkt 73.0°C to 74.0°C (10.0 mmHg)
Flampunkt 60°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2C6H3CH=CH2
Brytningsindex 1.5410 to 1.5440
Kvantitet 5 g
Stabilisator 0.05 % (ca.) t-butylcatechol
Formel vikt 132.21
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4-Dimethylstyrene, stabilized
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.