Läs mer
2,4-Dimethylthiazole, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10172380 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10172380 5 g Glass bottle 5g
10090890 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10172380 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 116860050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 541-58-2
Molekylformel C5H7NS
Molekylvikt (g/mol) 113.18
MDL-nummer MFCD00014509
InChI-nyckel OBSLLHNATPQFMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylthiazole, thiazole, 2,4-dimethyl, 2,4-methylthiazole, 2,4-dimethyl thiazole, unii-lht97038oa, 2,4-dimethyl-thiazole, dimethylthiazol, zlchem 533, 2,4 dimethylthiazole, 2.4-dimethylthiazole
PubChem CID 10934
IUPAC-namn 2,4-dimethyl-1,3-thiazole
LEDER CC1=NC(C)=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dimethylthiazole
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.0500g/mL, 1.05
Kokpunkt 144°C to 146°C (719.0 mmHg)
Flampunkt 42°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.5081 to 1.5101
Kvantitet 5 g
Beilstein 27, IV, 981
Merck Index 11, 3249
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible with ice-cold water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether
Formel vikt 113.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4-Dimethylthiazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.