Läs mer
2,4-dimetyltiazol, 99 %
Produktkod. 11480154
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480154 100 g 100g
11460154 5 g 5g
11470154 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480154 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13604.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 541-58-2 | C5H7NS | 113,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 541-58-2
Molekylformel C5H7NS
Molekylvikt (g/mol) 113.18
MDL-nummer MFCD00014509
InChI-nyckel OBSLLHNATPQFMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylthiazole, thiazole, 2,4-dimethyl, 2,4-methylthiazole, 2,4-dimethyl thiazole, unii-lht97038oa, 2,4-dimethyl-thiazole, dimethylthiazol, zlchem 533, 2,4 dimethylthiazole, 2.4-dimethylthiazole
PubChem CID 10934
IUPAC-namn 2,4-dimetyl-1,3-tiazol
LEDER CC1=NC(C)=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethylthiazole
Densitet 1.057
Kokpunkt 145 °C till 147 °C
Flampunkt 42 °C (107 °F)
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.509
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 106414
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten
Formel vikt 113.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.