Läs mer
2,4-dimetyltiazol, TRC
Produktkod. 30371332
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30371332 5 g
1 options
Produktkod. 30371332 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4804655G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethylthiazole
CAS 541-58-2
Molekylformel C5H7NS
Kvantitet 5 g
Synonym 2,4-Dimethyl-1,3-thiazole, 2,4-Methylthiazole, NSC 7510
InChI formel InChI=1S/C5H7NS/c1-4-3-7-5(2)6-4/h3H,1-2H3
LEDER Cc1csc(C)n1
IUPAC-namn 2,4-dimetyl-1,3-tiazol
Molekylvikt (g/mol) 113.18
Formel vikt 113.0299