Läs mer
2,4-Dimethylthiophenol, 95%
Produktkod. 11446396
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11446396 5 g 5g
11450747 25 g 25g
11460747 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11446396 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23161.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13616-82-5 | C8H10S | 138.228 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13616-82-5
Molekylformel C8H10S
Molekylvikt (g/mol) 138.228
MDL-nummer MFCD00010019
InChI-nyckel AMNLXDDJGGTIPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylthiophenol, 2,4-dimethyl thiophenol, benzenethiol, 2,4-dimethyl, 2,4-thioxylenol, 2,4-xylenethiol, 4-mercapto-m-xylene, 2,4-dimethylbenzene-1-thiol, 4-methylthiocresol, 4-thio-m-xylene, m-xylene-4-thiol
PubChem CID 83617
IUPAC-namn 2,4-dimetylbensentiol
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)S)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethylthiophenol
Densitet 1.02
Kokpunkt 207°C to 208°C
Flampunkt 87°C (189°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.569
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 138.23
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4-Dimethylthiophenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dimethylthiophenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.