Läs mer
2,4-Dinitro-1H-imidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dinitro-1H-imidazole |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2N4O4/c8-6(9)2-1-4-3(5-2)7(10)11/h1H,(H,4,5) |
| Formel vikt | 158.0076 |