Läs mer
2,4-Dinitro-6-(1-metylheptyl)fenol, TRC
Produktkod. 30134790
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30134790 25 mg -
30133322 1 mg -
30010897 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134790 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49238825MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3687-22-7
Molekylformel C14 H20 N2 O5
Molekylvikt (g/mol) 296.32
Synonym 2-(1-Methylheptyl)-4,6-dinitrophenol, 2,4-DNOP, 2,4-Dinitro-6-(1-methylheptyl)phenol, 2,4-Dinitro-6-(1'-methylheptyl)phenol, 2-(2-Hydroxy-3,5-dinitrophenyl)octane, DNOP, Meptyldinocap-phenol
IUPAC-namn 2,4-dinitro-6-oktan-2-ylfenol
LEDER CCCCCCC(C)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Meptyldinocap-phenol
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H20N2O5/c1-3-4-5-6-7-10(2)12-8-11(15(18)19)9-13(14(12)17)16(20)21/h8-10,17H,3-7H2,1-2H3
Formel vikt 296.1372