Läs mer
2,4-Dinitroanilin 1000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311287
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30311287 1 ml
1 options
Produktkod. 30311287 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA12782000ME1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dinitroaniline
CAS 97-02-9
Analyt- eller komponentnamn 2,4-Dinitroaniline
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C6 H5 N3 O4
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C6H5N3O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H,7H2
LEDER Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2,4-dinitroanilin
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 183.12
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 183,028 g/mol