missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,4-Dinitroaniline, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15848970
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15848970 250 g 250g
15838970 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15848970 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8032480250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 97-02-9
Kvalitet Research
Molekylformel (O2N)2C6H3NH2
Molekylvikt (g/mol) 183.12

Specifikationer

Smältpunkt 176°C to 178°C (Lit.), 177°C to 180°C
Kokpunkt >300°C (Decomposes)
MDL-nummer MFCD00007151
Kvantitet 250 g
Synonym 2,4-Dinitroaniline, 2,4-Dinitroaniline
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.