Läs mer
2,4-Dinitroanilin, TRC
Produktkod. 30180347
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180347 5 g
30180256 25 g
30179862 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30180347 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4739225G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-02-9
Molekylformel C6 H5 N3 O4
Molekylvikt (g/mol) 183.12
Synonym Benzenamine, 2,4-dinitro- (9CI, ACI), 2,4-Dinitrobenzenamine (ACI), Aniline, 2,4-dinitro- (8CI), 1-Amino-2,4-dinitrobenzene, 2,4-Dinitroaniline, Dinitroaniline, NSC 8731
IUPAC-namn 2,4-dinitroanilin
LEDER Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dinitroaniline
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H5N3O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H,7H2
Formel vikt 183.028