Läs mer
2,4-Dinitrobenzaldehyd, 98 %
Produktkod. 11472807
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11472807 25 g 25g
11452807 1 g 1g
11462807 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11472807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15452.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 528-75-6 | C7H4N2O5 | 196,118 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 528-75-6
Molekylformel C7H4N2O5
Molekylvikt (g/mol) 196.118
MDL-nummer MFCD00013376
InChI-nyckel ZILXIZUBLXVYPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,4-dinitro, unii-zac919yu3z, ccris 2684, zac919yu3z, pubchem8223, benzaldehyde,4-dinitro, 2,4-dinitro-benzaldehyde, acmc-209l2f, 3-07-00-00923 beilstein handbook reference, ksc490k9l
PubChem CID 68250
IUPAC-namn 2,4-dinitrobensaldehyd
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dinitrobenzaldehyde
Smältpunkt 65 °C till 68 °C
Kokpunkt 190 °C (10 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1878706
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,3272
Formel vikt 196.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.