Läs mer
2,4-Dinitrobenzaldehyd, TRC
Produktkod. 30359192
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30359192 5 g
1 options
Produktkod. 30359192 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD3604305G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dinitrobenzaldehyde
CAS 528-75-6
Molekylformel C7H4N2O5
Kvantitet 5 g
Synonym NSC 36948, m-Dintrobenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H4N2O5/c10-4-5-1-2-6(8(11)12)3-7(5)9(13)14/h1-4H
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc(C=O)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2,4-dinitrobenzaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 196.12
Formel vikt 196.012