Läs mer
2,4-Dinitrobenzenesulfenyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dinitrobenzenesulfenyl Chloride |
| CAS | 528-76-7 |
| Molekylformel | C6H3ClN2O4S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2,4-Dinitrophenylsulfenyl chloride, NSC 97092 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3ClN2O4S/c7-14-6-2-1-4(8(10)11)3-5(6)9(12)13/h1-3H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(SCl)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (2,4-dinitrophenyl) thiohypochlorite |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.62 |
| Formel vikt | 233.9502 |