Läs mer
2,4-dinitrobensensulfonsyra natriumsalt, 97 %
Produktkod. 11438407
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438407 25 g 25g
11428407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11438407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18493.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 885-62-1 | C6H3N2NaO7S | 270,15 g/mol
Natriumsalt av 2,4-dinitrobensensulfonsyra används i syntesen av aromatiska dimetylen-spacer-insatta cyklodextrinderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Natriumsalt av 2,4-dinitrobensensulfonsyra används vid syntes av
aromatiska dimetylen-dimetylen-spacer-insatta cyklodextrinderivat.
Löslighet Löslig i
vatten och metanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 885-62-1
Molekylformel C6H3N2NaO7S
Molekylvikt (g/mol) 270.15
MDL-nummer MFCD00007471,MFCD10567393
InChI-nyckel GSBYVRKLPCSLNV-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 2,4-dinitrobenzenesulfonate hydrate, acmc-209quh, sodium dnbs hydrate, 2,4-dinitrobenzenesulfonic acid sodium salt hydrate
PubChem CID 70700115
IUPAC-namn natrium;2,4-dinitrobensensulfonat;hydrat
LEDER [Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(C(=C1)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dinitrobenzenesulfonic acid sodium salt
Kvantitet 25 g
Beilstein 6676807
Löslighetsinformation Löslig i vatten och metanol.
Formel vikt 270.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.