Läs mer
2,4-Dinitrobenzenesulfonyl chloride, 98%
Produktkod. 11416226
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11416226
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23035.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1656-44-6 | C6H3ClN2O6S | 266.608 g/mol
2,4-dinitrobensensulfonylklorid användes för att skydda primära aminer. Det användes som startreagens vid syntesen av tert-butyl-2-[(2,4-dinitrofenyl)sulfonyl]aminoacetat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,4-dinitrobensensulfonylklorid användes för att skydda primära aminer. Det användes som startreagens vid syntesen av tert-butyl-2-[(2,4-dinitrofenyl)sulfonyl]aminoacetat.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1656-44-6
Molekylformel C6H3ClN2O6S
Molekylvikt (g/mol) 266.608
MDL-nummer MFCD00007431
InChI-nyckel SSFSNKZUKDBPIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dinitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4-dinitro, 2,4-dinitrobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,4-dinitro, 2,4-dinitrobenzenesulfonylchloride, 2,4-dinitrophenylsulfonyl chloride, zlchem 879, acmc-20a62d, ksc178i6f, 2,4-dinitrobenzene sulfochloride
PubChem CID 74255
IUPAC-namn 2,4-dinitrobensensulfonylklorid
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dinitrobenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 100°C to 104°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3096
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 266.62
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.