Läs mer
2,4-Dinitrobensoesyra, 98 %
Produktkod. 11491898
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491898 25 g 25g
11481898 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11491898 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14536.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 610-30-0 | C7H4N2O6 | 212,117 g/mol
2,4-dinitrobensoesyra användes vid spektrofotometrisk bestämning av diazepam i rena prover och i dess farmaceutiska preparat. Den användes som kromoforsond för analys av perfluorerade karboxylsyror i vatten genom kapillärzonelektrofores. Den kan användas för att framställa 2,4-dinitro-bensoylklorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,4-dinitrobensoesyra användes vid spektrofotometrisk bestämning av diazepam i rena prover och i dess farmaceutiska preparat. Den användes som kromoforsond för analys av perfluorerade karboxylsyror i vatten genom kapillärzonelektrofores. Den kan användas för att framställa 2,4-dinitro-bensoylklorid.
Löslighet
Lösligt i dioxan 50 mg/ml.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 610-30-0
Molekylformel C7H4N2O6
Molekylvikt (g/mol) 212.117
MDL-nummer MFCD00017006
InChI-nyckel ZIIGSRYPZWDGBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dinitrobenzoic acid, benzoic acid, 2,4-dinitro, ccris 1766, acmc-20aoc2, 2.4-dinitrobenzoic acid, benzoicacid, 2,4-dinitro, 2,4-dinitrobenzoic acidanion, 4-09-00-01239 beilstein handbook reference, aronis26960, 1-carboxy-2,4-dinitrobenzene
PubChem CID 11880
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dinitrobenzoic acid
Smältpunkt 178 °C till 184 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 658650
Löslighetsinformation Löslig i dioxan 50 mg/ml.
Formel vikt 212.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.