Läs mer
2,4-Dinitrobenzyl Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dinitrobenzyl Bromide |
| CAS | 3013-38-5 |
| Molekylformel | C7 H5 Br N2 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-(Bromomethyl)-2,4-dinitrobenzene (ACI), Toluene, α-bromo-2,4-dinitro- (6CI, 7CI, 8CI), 2,4-Dinitrobenzyl bromide, o,p-Dinitrobenzyl bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrN2O4/c8-4-5-1-2-6(9(11)12)3-7(5)10(13)14/h1-3H,4H2 |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(CBr)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1-(bromomethyl)-2,4-dinitrobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 261.03 |
| Formel vikt | 259.943 |