Läs mer
2,4-dinitrofluorbensen, TRC
Produktkod. 30378462
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30378462 25 g
1 options
Produktkod. 30378462 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47979525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dinitrofluorobenzene
CAS 70-34-8
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C6H3FN2O4
Kvantitet 25 g
Synonym 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene, 2,4-Dinitrobenzene fluoride, 4-Fluoro-1,3-dinitrobenzene, DFB, DNFB, FDNB, Fluorodinitrobenzene, NSC 33519
InChI formel InChI=1S/C6H3FN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])F
Molekylvikt (g/mol) 186.1
Formel vikt 186.0077