missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,4-Dinitrophenol-d3 (wetted with >15% H2O), TRC

Produktkod. 30372624
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30372624 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30372624 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4799475MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,4-Dinitrophenol D3
CAS 93951-77-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C6 D3 H N2 O5
Kvantitet 5 mg
Synonym Phen-2,3,5-d3-ol, 4,6-dinitro- (9CI), 2,4-Dinitrophenol D3, 2,4-Dinitrophenol (ring-D3), 2,4-Dinitrophenol-3,5,6-D3, 2,4-Dinitro-3,5,6-trideuteriophenol
InChI formel InChI=1S/C6H4N2O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H/i1D,2D,3D
LEDER [2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2,3,5-trideuterio-4,6-dinitro-phenol
Molekylvikt (g/mol) 187.125
Formel vikt 187.0309
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.