missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,4-Dinitrophenol (wetted with water >15%), TRC

Produktkod. 30371602
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30371602 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30371602 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD479945100G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,4-Dinitrophenol
CAS 51-28-5
Molekylformel C6 H4 N2 O5
Kvantitet 100 g
Synonym Phenol, 2,4-dinitro-, 2,4-Dinitrophenol, 1,3-Dinitro-4-hydroxybenzene, 1-Hydroxy-2,4-dinitrobenzene, 2,4-DNP, 2-Nitro-4-nitrophenol, Aldifen, DNP, Dinitrophenol, Dinofan, Fenoxyl Carbon N, NSC 1532, Nitrophen, Nitrophene, Phenol, α-dinitro-, α-Dinitrophenol
InChI formel InChI=1S/C6H4N2O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H
LEDER Oc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2,4-dinitrophenol
Molekylvikt (g/mol) 184.11
Formel vikt 184.012
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.