Läs mer
2,4-Dinitrophenylacetiksyra, 98 %
Produktkod. 11459607
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459607 25 g 25g
11469607 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22102.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
CAS: 643-43-6 | C8H6N2O6 | 226,144 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 643-43-6
Molekylformel C8H6N2O6
Molekylvikt (g/mol) 226.144
MDL-nummer MFCD00007227
InChI-nyckel KCNISYPADDTFDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dinitrophenylacetic acid, 2-2,4-dinitrophenyl acetic acid, 2,4-dinitrophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-dinitro, acmc-209nlg, 2,4-dimtrophenylacetic acid, ncistruc1_000234, ncistruc2_000110, 2,4-dinitrobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid,4-dinitro
PubChem CID 221513
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dinitrophenylacetic acid
Smältpunkt 177°C to 182°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1990798
Formel vikt 226.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.