Läs mer
2,4-Dinitrophenylhydrazine Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30006154
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006154 2.5 g
30008022 500 mg
30004417 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30006154 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4810832.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55907-61-4
Molekylformel C6 H6 N4 O4 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 234.597
IUPAC-namn (2,4-dinitrophenyl)hydrazine;hydrochloride
LEDER Cl.NNc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dinitrophenylhydrazine Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C6H6N4O4.ClH/c7-8-5-2-1-4(9(11)12)3-6(5)10(13)14;/h1-3,8H,7H2;1H
Formel vikt 234.016
Procent renhet >95%