Läs mer
2,4-dinitropfenylsulfonylklorid, TRC
Produktkod. 30371906
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30371906 1 g
1 options
Produktkod. 30371906 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4268201G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dinitrophenylsulfonyl Chloride
CAS 1656-44-6
Molekylformel C6H3ClN2O6S
Kvantitet 1 g
Synonym 2,4-Dinitrobenzene-1-sulfonyl Chloride, 2,4-Dinitrobenzenesulfonyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C6H3ClN2O6S/c7-16(14,15)6-2-1-4(8(10)11)3-5(6)9(12)13/h1-3H
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc(c(c1)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)Cl
IUPAC-namn 2,4-dinitrobensensulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 266.62
Formel vikt 265.94