Läs mer
2,4-Dinitrotoluene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dinitrotoluene |
| CAS | 121-14-2 |
| Molekylformel | C7 H6 N2 O4 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Benzene, 1-methyl-2,4-dinitro-, Toluene, 2,4-dinitro- (8CI), 1-Methyl-2,4-dinitrobenzene, 2,4-DNT, 2,4-Dinitrotoluene, 4-Methyl-1,3-dinitrobenzene, 6-Methyl-1,3-dinitrobenzene, NSC 7194 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O4/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1-methyl-2,4-dinitrobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.13 |
| Formel vikt | 182.0328 |