Läs mer
2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinylboronsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10748403
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10748403 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10103282 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10748403 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07137CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 70523-22-7
Molekylformel C4H5BN2O4
Molekylvikt (g/mol) 155.90
MDL-nummer MFCD01318983
InChI-nyckel PVEJOCQTIVCDNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym uracil-5-boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinylboronic acid, 2,4-dihydroxypyrimidine-5-boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-ylboronic acid, 2,4-dihydroxypyrimidin-5-ylboronic acid, 2,4-dioxo-1h-pyrimidin-5-yl boronic acid, 2,4-dioxo-1,3-dihydropyrimidin-5-ylboronic acid, t6mvmvj ebqq wln, 5-dihydroxyboryluracil
PubChem CID 256205
IUPAC-namn (2,4-dioxo-lH-pyrimidin-5-yl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CNC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinylboronic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 155.9
Procent renhet 97%