Läs mer
2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15451156
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15451156 5 g 5g
15461156 250 mg 250mg
15441156 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15451156 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54410.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 28485-18-9 | C4H3ClN2O4S | 210.59 g/mol
2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-sulfonylklorid används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2,4-Dioxo
-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-sulfonylklorid används som farmaceutisk mellanprodukt.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28485-18-9
Molekylformel C4H3ClN2O4S
Molekylvikt (g/mol) 210.59
MDL-nummer MFCD06655485
InChI-nyckel FQHNJCWWBKYCJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-sulfonyl chloride, 2,4-dioxo-1,3-dihydropyrimidine-5-sulfonyl chloride, 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo-5-pyrimidinesulfonyl chloride, 5-pyrimidinesulfonylchloride, 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo, uracil-5-sulphonyl chloride, 5-chlorosulfonyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinesulfonyl chloride, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-pyrimidine-5-sulfonyl chloride
PubChem CID 234620
LEDER ClS(=O)(=O)C1=CNC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-sulfonyl chloride
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture sensitive
IUPAC-namn 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-sulfonylklorid
Formel vikt 209.95
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.