Läs mer
2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-6-sulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 15451656
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15451656 250 mg 250mg
15431656 1 g 1g
15441656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15451656 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54833.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 56044-12-3 | C8H5ClN2O4S | 260,648 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56044-12-3
Molekylformel C8H5ClN2O4S
Molekylvikt (g/mol) 260.648
MDL-nummer MFCD07186482
InChI-nyckel LEFXQSDJQGOMPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-quinazoline-6-sulfonyl chloride, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonyl chloride, 2,4-dioxo-1,3-dihydroquinazoline-6-sulfonyl chloride, 6-chlorosulfonyl-1,3-dihydroquinazoline-2,4-dione, pubchem5532, acmc-209lqm, 6-chlorosulfonylquinazoline-2,4-dione, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-quinazoline-6-sulfony
PubChem CID 3162025
IUPAC-namn 2,4-dioxo-lH-kinazolin-6-sulfonylklorid
LEDER C1=CC2=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)C(=O)NC(=O)N2
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonyl chloride
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3261
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 259.97
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.