Läs mer
(2,4-Dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2,4-Dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)acetic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O4/c9-4-1-2-8(3-5(10)11)6(12)7-4/h1-2H,3H2,(H,10,11)(H,7,9,12) |
| Formel vikt | 170.033 |