Läs mer
2,4-Dioxo-4-phenylbutanoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dioxo-4-phenylbutanoic acid |
| CAS | 5817-92-5 |
| Molekylformel | C10H8O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O4/c11-8(6-9(12)10(13)14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,13,14) |
| LEDER | OC(=O)C(=O)CC(=O)c1ccccc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.17 |
| Formel vikt | 192.0423 |