Läs mer
(2,4-Dioxo-thiazolidin-3-yl)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2,4-Dioxo-thiazolidin-3-yl)acetic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5NO4S/c7-3-2-11-5(10)6(3)1-4(8)9/h1-2H2,(H,8,9) |
| Formel vikt | 174.9939 |